Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1370,00 zł | |
| 5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1370,00 zł
description
non-ionic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
mol wt
378.54 g/mol
refractive index
n20/D 1.453
density
0.973 g/mL at 20 °C (lit.)
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
CCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C20H42O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-22-13-15-24-17-19-26-20-18-25-16-14-23-12-10-21/h21H,2-20H2,1H3
InChI key
QAXPOSPGRHYIHE-UHFFFAOYSA-N
Application
<li><strong>Effect of Hydrostatic Pressure on Gas Solubilization in Micelles:</strong> This research investigates how hydrostatic pressure affects gas solubilization in micelles, hinting at the environmental and industrial relevance of Pentaethylene glycol monodecyl ether in creating more efficient surfactant systems (Meng and Ashbaugh, 2015).</li>
<li><strong>Structural Evolution in the Isotropic Channel of a Water-Nonionic Surfactant System That Has a Disconnected Lamellar Phase:</strong> The paper details the behavior of nonionic surfactant systems under varied conditions, useful in understanding the solubilizing and stabilizing properties of Pentaethylene glycol monodecyl ether in pharmaceutical and cosmetic products (Stubenrauch et al., 2012).</li>
</ul>
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form - | form liquid | form semisolid |
| assay ≥97.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) |
| density 0.973 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.99 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.977 g/mL at 20 °C | density 0.963 g/mL at 20 °C (lit.) |
| product line BioXtra | product line - | product line - | product line BioXtra |
| mol wt 378.54 g/mol | mol wt 350.49 g/mol | mol wt - | mol wt 406.60 g/mol |
| description non-ionic | description non-ionic | description - | description non-ionic |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 76436-1ML | 04061838169419 |
| 76436-5ML | 04061838169426 |