This product is not tested for molecular weight. However, a publication cites a peak molecular weight of 250 kilodaltons (250,000) as determined by gel permeation chromatography (GPC). No information on the molecular weight distribution was reported, only the peak molecular weight.
Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 357,00 zł | |
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1480,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2140,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
357,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
citrus fruit
Quality Segment
assay
≥75% (titration)
form
powder
color
white to light brown
solubility
water: 10 mg/mL, hazy to turbid, faintly yellow to yellow
cation traces
Na: 6.5-10.5% (ICP)
storage temp.
room temp
General description
Sodium polypectate sequesters metal ions and, in fungal cultures, it is used as a carbon source and inducer of polygalacturonases.
Application
Sodium polypectate can be used to sequester metal ions. In fungal cultures, it is used as a carbon source and inducer of polygalacturonases.Polygalacturonic acid has been used in a study to assess an alkaline-active and alkali-stable pectate lyase from Streptomyces sp. S27 with potential in the textile industry. [1] It has also been used in a study that investigated optimization of production and reaction conditions of polygalacturonase from Byssochlamys fulva.
Biochem/physiol Actions
In land plants, polygalacturonic acids are major components of cell wall polysaccharides (pectins). Bound polygalacturonase-inhibiting peptides (PGIP) protect pectin from degradation by fungal polygalacturonases.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥75% (titration) | assay ≥85% (titration) | assay - | assay ≥98% |
| biological source citrus fruit | biological source oranges | biological source algae (marine) | biological source - |
| solubility water: 10 mg/mL, hazy to turbid, faintly yellow to yellow | solubility aqueous NaOH: 1%, clear to hazy | solubility - | solubility water: 100 mg/mL, clear, colorless |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. room temp |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P3850-25G | 04061834373131 |
| P3850-5G | 04061834373148 |
| P3850-100G | 04061834373124 |
| P3850-500G | 04061835367436 |
-
what is the mol. wight ?