Wybierz wielkość
327,00 zł
1400,00 zł
1960,00 zł
6770,00 zł
327,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
biological source
oranges
Quality Level
assay
≥85% (titration)
form
powder
color
white to brown
mp
60 °C
solubility
aqueous NaOH: 1%, clear to hazy
storage temp.
room temp
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1C(=O)O)O)O)O)O
InChI
1S/C6H10O7/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9/h1-4,6-9,12H,(H,10,11)/t1-,2+,3+,4-,6-/m0/s1
InChI key
AEMOLEFTQBMNLQ-BKBMJHBISA-N
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥85% (titration) | assay ≥75% (titration) | assay ≥90% (enzymatic) | assay - |
| biological source oranges | biological source citrus fruit | biological source synthetic | biological source citrus (peels) |
| solubility aqueous NaOH: 1%, clear to hazy | solubility water: 10 mg/mL, hazy to turbid, faintly yellow to yellow | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
General description
Application
- in the preabsorption of 2F4 primary antibody solution
- as a substrate to determine polygalacturonase activity[1]
- in the preparation of oligogalacturonates mixture which is used as a substrate to determine the specificities of different acetylesterases
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Do pomiaru aktywności pektynazy stosuje się miareczkowy test reakcji zatrzymania. Jedna jednostka pektynazy uwalnia 1 μmol kwasu galakturonowego z kwasu poligalakturonowego na godzinę przy pH 4,0 w temperaturze 25 °C.
To measure pectinase activity, a titrimetric stop reaction assay is used. One unit of pectinase will liberate 1 μmol of galacturonic acid from poly-galacturonic acid per hour at pH 4.0 at 25 °C.