Przejdź do
P3655
Poly-L-ornithine hydrobromide
Mol wt 30,000-70,000
Synonim(y):
L-Ornithine homopolymer hydrobromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
244,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
689,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4610,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
MDL number:
244,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Poly-L-ornithine hydrobromide, mol wt 30,000-70,000
form
powder
Quality Segment
mol wt
30,000-70,000
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Br-].NC(CCCN)C(=O)O.[H+]
InChI
1S/C5H12N2O2.BrH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H
InChI key
GWRQMKDBBHFVIZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Poly-L-ornithine hydrobromide has been used to coat coverslips in culture vessels for culturing neural progenitor cells. It has also been used to coat culture plates for culturing cerebral cells of mice.
Biochem/physiol Actions
Poly-L-ornithine is a specialized coating that acts as a charge modifier. It is a polycationic synthetic amino acid polymer. It boosts nasal absorption of hydrophilic macromolecular drugs.
Analysis Note
Molecular weight based on viscosity. Also assayed by MALLS.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P4538P4638P0671
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
mol wt
30,000-70,000
mol wt
5,000-15,000
mol wt
>100,000
mol wt
>30,000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-L-ornithine hydrobromide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.
Discover L-ornithine, an important amino acid supplement, explore how L-ornithine is used in CHO and iPSC culture, and discover how poly-L-ornithine is used to enhance cell attachment.
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P3655-50MG04061834372745
P3655-1G04061834372721
P3655-10MG04061834372714
P3655-500MG04061834372738
P3655-100MG04061834372707
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Can I use Poly-L-ornithine hydrobromide for coating plats in order to grow cells?
    1 answer
    1. This product is suitable for cell culture. Poly-L-ornithine hydrobromide is used for coating culture plates for cell culturing.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. For the product P3655-100MG Poly-L-ornithine hydrobromide, which solution I should use to dilute. what condition and how long I can storage after i dilute this compound.
    1 answer
    1. This product is soluble in water up to 50 mg/mL. Solutions may be stored in aliquots at -20°C for at least 4 months. Avoid repeated freeze/thaw cycles. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/167/475/p3655pis.pdf