Przejdź do
P4638
Poly-L-ornithine hydrobromide
Mol wt >100,000
Synonim(y):
L-Ornithine homopolymer hydrobromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
525,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
891,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
MDL number:
525,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Poly-L-ornithine hydrobromide, mol wt >100,000
form
powder
Quality Segment
mol wt
>100,000
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Br-].NC(CCCN)C(=O)O.[H+]
InChI
1S/C5H12N2O2.BrH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H
InChI key
GWRQMKDBBHFVIZ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Thermodynamic Characterization of Polypeptide Complex Coacervation.: The research investigates the thermodynamic properties of polypeptide complex coacervation, including the role of Poly-L-ornithine hydrobromide in these interactions. This study provides insights into the self-assembly processes of polypeptides, which are crucial for designing new biomaterials (Priftis et al., 2012).
Analysis Note
Molecular weight based on viscosity.
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P3655P4538P0671
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mol wt
>100,000
mol wt
30,000-70,000
mol wt
5,000-15,000
mol wt
>30,000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-L-ornithine hydrobromide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)