Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1060,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Poly-L-ornithine hydrobromide, mol wt 5,000-15,000
form
powder
Quality Segment
mol wt
5,000-15,000
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Br-].NC(CCCN)C(=O)O.[H+]
InChI
1S/C5H12N2O2.BrH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H
InChI key
GWRQMKDBBHFVIZ-UHFFFAOYSA-N
Application
- Thermodynamic Characterization of Polypeptide Complex Coacervation.: The research investigates the thermodynamic properties of polypeptide complex coacervation, including the role of Poly-L-ornithine hydrobromide in these interactions. This study provides insights into the self-assembly processes of polypeptides, which are crucial for designing new biomaterials (Priftis et al., 2012).
Analysis Note
Molecular weight based on viscosity.
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder or solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white to off-white | color white to off-white | color white to off-white | color white to off-white |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mol wt 5,000-15,000 | mol wt 30,000-70,000 | mol wt >100,000 | mol wt >30,000 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-L-ornithine hydrobromide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?