Protein A Sepharose CL-4B exhibits high chemical and mechanical stability, and is stable over the pH range 2-11. It withstands high concentrations of denaturants, such as urea and guanidine hydrochloride. The gel displays high thermal stability but is not autoclavable. Furthermore, the gel can, if handled with care, be used many times.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1290,00 zł | |
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3690,00 zł | |
| 1.5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4860,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 12 690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1290,00 zł
form
lyophilized powder
Quality Segment
packaging
glass bottle of 1 g, glass bottle of 1.5 g, glass bottle of 250 mg, glass bottle of 5 g
storage condition
do not freeze
extent of labeling
3 mg per mL
technique(s)
affinity chromatography: suitable
color
white to gray
matrix
Sepharose CL-4B
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino
matrix spacer
1 atom
capacity
≥16 mg/mL binding capacity (human IgG)
solubility
water: 1 g/L at 20 °C
suitability
conforms to structure for swelling capacity (1g swells to 4 to 5 mL)
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- for immunoprecipitated placentas for protein and RNA analyses using Western blot technique.[2]
- in chromatin immunoprecipitation to understand the link between Mediator and remodelling of chromatin structure at specific promoters.[3]
- as lysis buffer to remove endogenous G-type Igs in protein extraction of brain samples from female rats.[4]
- in immunoprecipitation of [32P] phosphomyristin C of rabbit antiserum, to study the down-regulation of protein kinase C (PKC) and phosphomyristin C (PMC) during T-cell development.[5]
Physical form
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) affinity chromatography: suitable | technique(s) affinity chromatography: suitable | technique(s) ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) - |
| suitability conforms to structure for swelling capacity (1g swells to 4 to 5 mL) | suitability - | suitability - | suitability - |
| form lyophilized powder | form aqueous ethanol suspension | form powder | form cell suspension |
| storage condition do not freeze | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility water: 1 g/L at 20 °C | solubility - | solubility H2O: 1 mg/mL, clear, colorless | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Techniki określania masy cząsteczkowej antygenu białkowego, interakcji białkowych, aktywności enzymatycznej i modyfikacji potranslacyjnych.
Techniques for protein antigen molecular weight determination, protein interactions, enzymatic activity, and post-translational modifications.
Produkty
Antibody fragmentation with our pepsin digestion protocol for IgG antibody fragmentation and preparation of F(ab’).
Powiązane treści
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P3391-5G | 04061834367819 |
| P3391-250MG | 04061835512874 |
| P3391-1G | 04061835573851 |
| P3391-1.5G | 04061834367802 |
-
What can P3391, Protein A-Sepharose® resin tolerate?
1 answer-
Helpful?
-
-
How do I swell P3391, Protein A-Sepharose® resin?
1 answer-
The lyophilized product should be swollen in buffer A for 30 minutes or longer at room temperature. Do not stir with any kind of mechanical stirrer. One gram of powder typically swells to 3-4 mL of the hydrated gel. This, along with other useful information (such as the formulation of buffer A) can be found on the product information sheet (under Documents, above).
Helpful?
-
-
What is the binding capacity of Product P3391, Protein A-Sepharose®, resin for my immunoglobulins?
1 answer-
A table is available on the product information sheet (under Documents, above).
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
How can I store the hydrated P3391, Protein A-Sepharose® resin?
1 answer-
Suspensions stored in the refrigerator in the presence of a suitable bacteriostatic agent, such as 20% ETOH, retain IgG binding activity. Another storage option is to put the resin into phosphate buffer saline, pH 7 with about 0.01% preservative (thimerosal or sodium azide).
Helpful?
-
-
How do I clean Product P3391, Protein A-Sepharose®, resin?
1 answer-
It may be possible to clean the resin by washing it with 10-20 volumes of 100 mM Tris or borate buffer, pH8.5, containing 0.5-2.0 M NaCl, followed by 10-20 volumes of 100 mM acetate buffer, pH 4.0, containing0.5-2.0 M NaCl. Re equilibrate the resin with 20 volumes of buffer A.