82526
Protein A soluble from Staphylococcus aureus (Cowan strain)
powder, white
Wybierz wielkość
408,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
408,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Staphylococcus aureus
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
Formularz
powder
reaktywność gatunkowa
mouse, cat, monkey, pig, dog, human, rabbit, guinea pig
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
kolor
white
pojemność
~10 mg/mg binding capacity (human IgG)
rozpuszczalność
H2O: 1 mg/mL, clear, colorless
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325 ... SAOUHSC_00069(3919448)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Protein A is involved in regulating anti-tumor, toxic, and carcinogenic functions. In addition to acting as an immunomodulator, it also has antifungal and antiparasitic properties.
Zastosowanie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?