Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 564,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
5 mL
Sterility:
non-sterile
Feature:
barrier: no
Packaging:
pack of 500 ea (Bag)
Manufacturer/tradename:
Finn 9402030
564,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
colorless
sterility
non-sterile
feature
barrier: no
packaging
pack of 500 ea (Bag)
manufacturer/tradename
Finn 9402030
L
14.7 cm
maximum volume
5 mL
volume range
1-5 mL
volume
5 mL
Features and Benefits
- Enables accurate and precise pipetting
- Prevents liquid retention as it is designed based on liquid handling, hydrophobic and uniformly smooth surfaces
- Color-coded racks to match the compatible Finnpipette
- Color coding only applies to rack and refill packaging
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Finn 9402030 | manufacturer/tradename Finn 9400230 | manufacturer/tradename Finn 9401030 | manufacturer/tradename Finn 9401260 |
| volume 5 mL | volume - | volume - | volume - |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| feature barrier: no | feature barrier: no | feature barrier: no | feature barrier: no |
| material colorless | material colorless | material blue | material orange |
| packaging pack of 500 ea (Bag) | packaging pack of 1000 ea (Bag) | packaging pack of 1000 ea (Bag) | packaging pack of 1000 ea (Bag) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Finnpipette® pipette tips
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?