Przejdź do
P2240
Procainamide agarose gel
Synonim(y):
Agarose Gel with Procainamide, Procainamide Gel
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4040,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41106500
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
suspension
Quality Segment
extent of labeling
≥3 mg per mL (packed gel)
color
white
matrix
4% cross-linked agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
Amino
matrix spacer
8 atoms
storage temp.
2-8°C
General description
2 mL suspension yields 1 mL packed gel
Physical form
Suspension in 0.05M Sodium Phosphate, pH 8.0 containing 0.005% Hibitane
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P6222A0169A0576
form
suspension
form
gel form
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
-
matrix activation
-
matrix activation
-
extent of labeling
≥3 mg per mL (packed gel)
extent of labeling
-
extent of labeling
-
extent of labeling
-
color
white
color
-
color
-
color
-
matrix spacer
8 atoms
matrix spacer
-
matrix spacer
-
matrix spacer
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)