Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 423,00 zł | |
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 751,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1130,00 zł | |
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2310,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3860,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
423,00 zł
Quality Segment
type
Type I-A
form
powder
impurities
≤7% water
ash
≤0.5%
turbidity
≤4 NTU (1.5% gel)
EEO
0.09-0.13
mp
86.5-89.5 °C
transition temp
gel point 36 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
gel strength
≥1200 g/cm2 (1% gel)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.20%
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
General description
Application
- as a component in the preparation of tumor tissue to embed the cell material
- in the sample preparation for quantum dot analysis
- in the preparation of agarose-solidified medium to study the effect of medium solidification on the culture of isolated ovules
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Sulfate content - used as an indicator of purity, since sulfate is the major ionic group present.
Gel strength - the force that must be applied to a gel to cause it to fracture.
Gel point - the temperature at which an aqueous agarose solution forms a gel as it cools. Agarose solutions exhibit hysteresis in the liquid-to-gel transition - that is, their gel point is not the same as their melting temperature.
Electroendosmosis (EEO) - a movement of liquid through the gel. Anionic groups in an agarose gel are affixed to the matrix and cannot move, but dissociable counter cations can migrate toward the cathode in the matrix, giving rise to EEO. Since electrophoretic movement of biopolymers is usually toward the anode, EEO can disrupt separations because of internal convection.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| EEO 0.09-0.13 | EEO 0.09-0.13 | EEO 0.09-0.13 | EEO 0.09-0.13 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| gel strength ≥1200 g/cm2 (1% gel) | gel strength ≥1200 g/cm2 (1% gel) | gel strength ≥1200 g/cm2 (1% gel) | gel strength ≥1200 g/cm2 (1% gel) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| impurities ≤7% water | impurities ≤10% water | impurities ≤7% water | impurities ≤10% moisture content |
| anion traces sulfate (SO42-): ≤0.20% | anion traces sulfate (SO42-): ≤0.15% | anion traces sulfate (SO42-): ≤0.20% | anion traces sulfate (SO42-): ≤0.15% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agarose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A0169-500G | 04061833327074 |
| A0169-250G | 04061833327050 |
| A0169-25G | 04061833327067 |
| A0169-1KG | 04061833327043 |
| A0169-10G | 04061833327036 |
| A0169-50G | 04061833327081 |
| A0169-100G | 04061833327029 |