Kluczowe dokumenty
P6222
Precast Agarose Gels
8-well (portrait orientation)
Synonim(y):
8-well Precast Agarose Gels, Precast agarose gels for nucleic acid separation
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for molecular biology
Poziom jakości
Formularz
gel form
nie zawiera
ethidium bromide
stężenie
1.25% agarose (in 1x MOPS buffer; for RNA electrophoresis)
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Gel size: 6.0 × 9.5 cm, 5.5 mm thick
Cassette size: 6.8 × 10.2 cm container tray (fits common horizontal electrophoresis units)
Well orientation: 8-well, portrait style
Zastosowanie
TBE - agarose gels are available in two common concentrations (1% and 4%) for DNA electrophoresis. Ethidium bromide (0.5 μg/ml) is included in the TBE-agarose gels for easy visualization. TBE-agarose gels are available in 8, 20 and 24 well formats. The separation range for the 1.0% gel is 500-1000 bp and 8-1000 bp for the 4% gel.
MOPS - agarose gels (1.25%) are available without denaturants (e.g. formaldehyde or glyoxal) for the analysis of total RNA, in vitro RNA transcripts, and Northern blotting. RNA electrophoresis usually does not interfere with staining. If significant secondary structure is suspected, the RNA should be denatured by a method listed in the product insert. The separation range for the 1.25% MOPS gel is 0.25-10 kb.
Opakowanie
Inne uwagi
RNA agarose gels contain 1× MOPS (20 mM MOPS, 5 mM sodium acetate, 1 mM EDTA and 1 mM EGTA, pH 7.0)
Jakość
Postać fizyczna
Cassette size: 6.8 × 10.2 cm container tray; fits common horizontal electrophoresis units
Sample format: 8-well (portrait), 20-well (landscape), 24-well (2 × 12 well portrait)
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Precast Agarose Gels for RNA Electrophoresis are suitable for separating RNA sizes from 0.25 to 10 kb.