Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1900,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6060,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 19 790,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1900,00 zł
form
powder
Quality Segment
storage condition
(Tightly closed. Dry.)
color
yellow
solubility
water: 1 g/10 mL, clear to hazy, yellow to very dark yellow-orange
SMILES string
C/C=C/C1=CC=C(C=C1)OC.[O-]S(=O)[O-].[Na+]
InChI
1S/C10H12O.Na.H2O3S/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9;;1-4(2)3/h3-8H,1-2H3;;(H2,1,2,3)/q;+1;/p-2/b4-3+;;
InChI key
JKJBFNAERWARKW-CZEFNJPISA-L
General description
Application
- has been used as a component in BACTEC plus aerobic/F medium or blood culture media to decrease the barrier for bacterial growth
- has been used to inhibit the activity of classical pathway (CP) and alternative pathway (AP)
- may be used in the preparation of bifunctional/polymeric composite gel beads to remove cationic dyes
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility water: 1 g/10 mL, clear to hazy, yellow to very dark yellow-orange | solubility - | solubility - | solubility H2O: 10 mg/mL, clear |
| storage condition (Tightly closed. Dry.) | storage condition - | storage condition - | storage condition desiccated |
| color yellow | color - | color - | color white to beige |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyanetholesulfonic acid sodium salt
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?