Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 580,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
580,00 zł
product line
BioUltra
Quality Segment
form
powder
impurities
≤0.001% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.1%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.05%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.5%, Mg: ≤0.01%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
C/C=C/C1=CC=C(C=C1)OC.[O-]S(=O)[O-].[Na+]
InChI
1S/C10H12O.Na.H2O3S/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9;;1-4(2)3/h3-8H,1-2H3;;(H2,1,2,3)/q;+1;/p-2/b4-3+;;
InChI key
JKJBFNAERWARKW-CZEFNJPISA-L
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| anion traces chloride (Cl-): ≤0.1% | anion traces - | anion traces - | anion traces - |
| product line BioUltra | product line - | product line - | product line - |
| cation traces Al: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, K: ≤0.5%, NH4+: ≤0.05%, Zn: ≤0.0005%, Ca: ≤0.05%, Mg: ≤0.01%, Pb: ≤0.001% | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
| impurities ≤0.001% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter | impurities - | impurities - | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyanetholesulfonic acid sodium salt
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?