Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 793,00 zł 674,05 zł | |
| 250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1680,00 zł 1428,00 zł | |
| 500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2190,00 zł 1861,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H19NaO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.25
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
674,05 zł
Cena katalogowa793,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
SMILES string
[Na+].CCCCCC(O)CCCC([O-])=O
InChI
1S/C10H20O3.Na/c1-2-3-4-6-9(11)7-5-8-10(12)13;/h9,11H,2-8H2,1H3,(H,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
YNAGNECWEKMWRM-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Blocks post-ischemic actions of the K+ channel activator cromakalim.
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Disclaimer
Hygroscopic
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition desiccated | storage condition - |
| solubility H2O: 10 mg/mL, clear | solubility - | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility H2O: 100 mg/mL |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
G J Grover et al.
Journal of cardiovascular pharmacology, 16(6), 853-864 (1990-12-01)
The detailed antiischemic pharmacology of the potassium channel activator cromakalim was determined in isolated globally ischemic rat hearts and a canine model of coronary occlusion and reperfusion. Cromakalim significantly improved reperfusion function in rat hearts starting at a concentration of
Samy Talha et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 114(2), 172-179 (2012-10-30)
Brain natriuretic peptide (BNP) reduces the extent of myocardial infarction. We aimed to determine whether BNP may reduce skeletal muscle mitochondrial dysfunctions and oxidative stress through mitochondrial K(ATP) (mK(ATP)) channel opening after ischemia-reperfusion (IR). Wistar rats were assigned to four
Zhang-Feng Wang et al.
Basic research in cardiology, 108(1), 318-318 (2012-12-04)
Postconditioning (Postcon) reduces infarct size. However, its role in modulation of cardiac repair after infarction is uncertain. This study tested the hypothesis that Postcon inhibits adverse cardiac repair by reducing degradation of extracellular matrix (ECM) and synthesis of collagens via
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| H135-250MG | 04061832574578 |
| H135-100MG | 04061833665084 |
| H135-500MG | 04061833665107 |