Przejdź do
P1645
Palmitoyl-L-carnitine chloride
≥98% (TLC), powder
Palmitoyl-L-carnitine chloride
Synonim(y):
O-Palmitoyl-L-carnitine chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
628,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C23H46NO4 · Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
436.07
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
242-642-6
Beilstein/REAXYS Number:
4071005
MDL number:
628,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 25 mg/mL (with heat or sonication)
lipid type
saturated FAs
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](CC(O)=O)C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C23H45NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)28-21(19-22(25)26)20-24(2,3)4;/h21H,5-20H2,1-4H3;1H/t21-;/m1./s1
InChI key
GAMKNLFIHBMGQT-ZMBIFBSDSA-N
Application
Palmitoyl-L-carnitine chloride has been used as acylcarnitine in treating cardiomyocytes for the induction of reactive oxygen species (ROS).
Biochem/physiol Actions
Long-chain acylcarnitine and well-known intermediate in mitochondrial fatty acid oxidation. Modifies myocardial levels of high-energy phosphates and free fatty acids in the heart. Increases erythroid colony formation in culture. Reduces surface negative charge of erythrocytes and myocytes. Reported to affect currents and inhibit endothelium-dependent relaxation induced by acetylcholine and substance P in a dose-dependent manner by suppressing the intracellular calcium signal transduction in endothelial cells. Inhibits the Na/K pump current but has no effect on the intracellular calcium current in guinea pig ventricular cells. However, like oubain, it reversibly depolarizes the resting membrane, decreases action potential duration, and increases the amplitude of myocyte contractions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P4509644323730920
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
solubility
H2O: 25 mg/mL (with heat or sonication)
solubility
H2O: 25 mg/mL (with heat or sonication)
solubility
-
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
color
white
color
white
color
-
color
-
lipid type
saturated FAs
lipid type
-
lipid type
-
lipid type
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sexual dimorphism in myocardial acylcarnitine and triglyceride metabolism
Devanathan S, et al.
Biology of sex differences, 7(1), 25-25 (2016)
C Y Xiao et al.
Basic research in cardiology, 92(5), 320-330 (1998-03-05)
Long-chain acylcarnitines, such as palmitoyl-L-carnitine (PALCAR), are known to accumulate in the myocardium during ischemia. We examined whether exogenous PALCAR modifies the myocardial levels of high-energy phosphates (HEP) and free fatty acids (FFA) in the heart, and whether d-cis-diltiazem and
T Nakadate et al.
Cancer research, 47(24 Pt 1), 6537-6542 (1987-12-15)
Palmitoylcarnitine, a reported protein kinase C inhibitor, enhanced the phorbol ester dependency of the enzyme, augmenting protein kinase C activity in the presence of phorbol esters such as phorbol 12,13-dibutyrate while inhibiting the basal activity measured in the presence of
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P1645-5MG04061832865027
P1645-10MG04061834356028
P1645-25MG04061832865010
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review