Merck
730920
Sigma-Aldrich
Palmitoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3) hydrochloride
99 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
Hexadecanoyl-L-carnitine (N-methyl-d3) hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23D3H43ClNO4
Masa cząsteczkowa:
439.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
powder
mp
166 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
Cl.[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC([O-])=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C23H45NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)28-21(19-22(25)26)20-24(2,3)4;/h21H,5-20H2,1-4H3;1H/t21-;/m1./s1/i2D3;
Klucz InChI
GAMKNLFIHBMGQT-HZBHYVOGSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhi Zhou et al.
Analytica chimica acta, 1109, 44-52 (2020-04-08)
The development of quantitative metabolomics approaches for future standardized and translational applications has become increasingly important. Data-independent targeted quantitative metabolomics (DITQM) is a newly proposed method providing ion pair information on 1324 metabolites. However, the quantification of more than 1000