Przejdź do
P4509
Palmitoyl-DL-carnitine chloride
synthetic (organic), ≥98% (TLC), PKC inhibitor, powder
Synonim(y):
DL-Hexadecanoylcarnitine, Hexadecanoyl-DL-carnitine, NSC 628323, ​DL-Palmitoylcarnitine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
439,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C23H46NO4 · Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
436.07
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
439,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Palmitoyl-DL-carnitine chloride, powder
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 25 mg/mL (with heat or sonication)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(CC(O)=O)C[N](C)(C)C
InChI
1S/C23H46NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)28-21(19-22(25)26)20-24(2,3)4;/h21H,5-20H2,1-4H3,(H,25,26);1H
InChI key
LGVBWSFTXDIBPB-UHFFFAOYSA-N
Application
Palmitoyl-DL-carnitine chloride has been used to study its effect on inflammatory cytokines and calcium (Ca2+) influx, using in vitro models of prostate cancer.
Biochem/physiol Actions
Palmitoyl-DL-carnitine chloride is known to inhibit biofilm formation mediated by Pseudomonas aeruginosa and Escherichia coli. It is a phosphokinase C inhibitor.
Long-chain acylcarnitine and well-known intermediate in mitochondrial fatty acid oxidation. Modifies myocardial levels of high-energy phosphates and free fatty acids in the heart. Increases erythroid colony formation in culture. Reduces surface negative charge of erythrocytes and myocytes. Reported to affect currents and inhibit endothelium-dependent relaxation induced by acetylcholine and substance P in a dose dependent manner by suppressing the intracellular calcium signal transduction in endothelial cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P1645730920644323
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 25 mg/mL (with heat or sonication)
solubility
H2O: 25 mg/mL (with heat or sonication)
solubility
-
solubility
-
color
white
color
white
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)