Przejdź do
P1614
Protein kinase Cζ pseudosubstrate, myristoyl trifluoroacetate salt
≥90% (HPLC)
Synonim(y):
PKC Zeta Pseudosubstrate Inhibitory peptide, ZIP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1730,00 zł
1470,50 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
1470,50 zł
Cena katalogowa1730,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
mol wt
calculated mol wt 1928
solubility
H2O: soluble
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Cell permeable protein kinase C (PKC) ζ inhibitor.
Features and Benefits
This compound is featured on the PKC page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P0102539636539610
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized solid
form
lyophilized
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mol wt
calculated mol wt 1928
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: >1 mg/mL
solubility
water: 2 mg/mL
solubility
glacial acetic acid: 2 mg/mL, water: 2 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P M Dang et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 166(2), 1206-1213 (2001-01-06)
Generation of superoxide anion by the multiprotein complex NADPH phagocyte oxidase is accompanied by extensive phosphorylation of its 47-kDa protein component, p47(phox), a major cytosolic component of this oxidase. Protein kinase C zeta (PKC zeta), an atypical PKC isoform expressed
Miguel Salinas-Saavedra et al.
eLife, 7 (2018-08-01)
In triploblastic animals, Par-proteins regulate cell-polarity and adherens junctions of both ectodermal and endodermal epithelia. But, in embryos of the diploblastic cnidarian Nematostella vectensis, Par-proteins are degraded in all cells in the bifunctional gastrodermal epithelium. Using immunohistochemistry, CRISPR/Cas9 mutagenesis, and
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P1614-1MG04061834355885