Przejdź do
539610
Inhibitor pseudosubstratów PKCζ/ι
The PKCζ/ι Pseudosubstrate Inhibitor controls the biological activity of PKCζ/ι. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
SIYRRGARRWRKL, inhibitor pseudosubstratu kinazy białkowej Cζ/ι, SIYRRGARRWRKL, inhibitor pseudosubstratu kinazy białkowej C ζ/ι
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 μg
Przewidywany termin wysyłki20 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
937,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C76H128N30O16
Masa cząsteczkowa:
1718.02
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
937,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 kwietnia 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
solubility
glacial acetic acid: 2 mg/mL, water: 2 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Nieprzepuszczalny dla komórek peptyd o sekwencji pseudosubstratowej kinazy białkowej i kinazy białkowej , który może być stosowany jako selektywny, odwracalny i substratowo konkurencyjny inhibitor PKCζ/ι w testach kinazowych in vitro.
Selektywny, odwracalny i substratowo konkurencyjny inhibitor izozymów kinazy białkowej i kinazy białkowej (PKCζ/ι).
Biochem/physiol Actions
Główny cel
PKCζ
Odwracalny: tak
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Physical form
Dostarczany jako sól trifluorooctanowa.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
H-Ser-Ile-Tyr-Arg-Arg-Gly-Ala-Arg-Arg-Trp-Arg-Lys-Leu-OH
Sajan, M.P., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 30495.
Laudanna, C., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 30306.
Standaert, M.L., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 30075.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
539604539636476475
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
glacial acetic acid: 2 mg/mL, water: 2 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
water: 2 mg/mL
solubility
water: 5 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
539610-500UG04055977194777