Przejdź do
P0102
PKCβII Peptide Inhibitor I trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC), lyophilized powder
Synonim(y):
Protein Kinase C Beta II Peptide Inhibitor I trifluoroacetate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
964,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C61H94N12O19 · xC2HF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1299.47 (free base basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
964,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
color
white
solubility
H2O: >1 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(O)=O
InChI
1S/C61H94N12O19.C2HF3O2/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-22-49(78)65-45(33-74)58(88)68-41(28-34(2)3)55(85)71-44(31-48(63)77)60(90)73-27-18-21-46(73)59(89)67-39(23-25-50(79)80)53(83)69-42(29-36-32-64-38-20-17-16-19-37(36)38)56(86)70-43(30-47(62)76)57(87)66-40(24-26-51(81)82)54(84)72-52(35(4)75)61(91)92;3-2(4,5)1(6)7/h16-17,19-20,32,34-35,39-46,52,64,74-75H,5-15,18,21-31,33H2,1-4H3,(H2,62,76)(H2,63,77)(H,65,78)(H,66,87)(H,67,89)(H,68,88)(H,69,83)(H,70,86)(H,71,85)(H,72,84)(H,79,80)(H,81,82)(H,91,92);(H,6,7)/t35-,39+,40+,41+,42+,43+,44+,45+,46+,52+;/m1./s1
InChI key
FATKAQBIAPMYQT-YPNBOXGNSA-N
Biochem/physiol Actions
PKCβII Peptide Inhibitor I is a cell-permeable protein kinase C inhibitor.
Features and Benefits
This compound is featured on the PKC page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1773539610370654
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized
form
lyophilized
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: >1 mg/mL
solubility
-
solubility
glacial acetic acid: 2 mg/mL, water: 2 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL
color
white
color
white
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Protein kinase C (PKC) is an AGC kinase that phosphorylates serine and threonine residues in many target proteins.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P0102-1MG04061826132128