Kluczowe dokumenty
P1499
Pterostilbene
≥97% (HPLC), solid
Synonim(y):
Pterocarpus marsupium, 3,5-Dimethoxy-4′-hydroxystilbene, 4-[(1E)-2-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethenyl]phenol
Wybierz wielkość
1780,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1780,00 zł
Polecane produkty
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
solid
warunki przechowywania
protect from light
rozpuszczalność
DMSO: >20 mg/mL
H2O: insoluble
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1cc(OC)cc(\C=C\c2ccc(O)cc2)c1
InChI
1S/C16H16O3/c1-18-15-9-13(10-16(11-15)19-2)4-3-12-5-7-14(17)8-6-12/h3-11,17H,1-2H3/b4-3+
Klucz InChI
VLEUZFDZJKSGMX-ONEGZZNKSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- to investigate its anti-oxidative stress activities and the involvement of the nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2 (Nrf2)-antioxidant response element (ARE) signaling pathway[2]
- to determine its effects on transcriptional activation of estrogen receptor-α (ERα) in hormone resistant breast cancer cells)[3]
- to study its effects on the cytotoxicity of 2-chloroethyl ethyl sulphide (CEES) in human epidermoid carcinoma cells (A-431) through MTT (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5 diphenyl tetrazolium bromide)viability assay[4]
Działania biochem./fizjol.
Przestroga
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)