Przejdź do
SML1078
4-Bromo-Resveratrol
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-[(1E)-2-(4-Bromophenyl)ethenyl]-1,3-benzenediol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.14
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
1690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
, white to yellow to brown
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=CC(/C=C/C2=CC=C(Br)C=C2)=CC(O)=C1
InChI
1S/C14H11BrO2/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,16-17H/b2-1+
InChI key
NCJVLKFAQIWASE-OWOJBTEDSA-N
General description
4-Bromo-Resveratrol blocks the activity of human sirtuin 1 (sirt1) and sirt3 by binding to C-site and another active site pocket.[1]
Biochem/physiol Actions
4-Bromo-Resveratrol is a resveratrol analog that potently inhibits Sirt1 and Sirt3.
4-Bromo-Resveratrol potently inhibits Sirt1 and Sirt3.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Other Notes
light sensitive
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
554325SML0032554328
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: ≥18 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage condition
protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)