Przejdź do
523310
Pterostilben, Pterocarpus marsupium
A cell-permeable methoxylated analog of Resveratrol that displays antioxidant, antiproliferative, and hypoglycemic properties.
Synonim(y):
trans-3,5-dimetoksy-4ʹ-hydroksystilben
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.30
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
1130,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(C)c1cc(cc(c1)\C=C\c2ccc(cc2)O)OC
InChI
1S/C16H16O3/c1-18-15-9-13(10-16(11-15)19-2)4-3-12-5-7-14(17)8-6-12/h3-11,17H,1-2H3/b4-3+
InChI key
VLEUZFDZJKSGMX-ONEGZZNKSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek metoksylowany analog resweratrolu (nr kat. 554325), który wykazuje właściwości przeciwutleniające, antyproliferacyjne i hipoglikemiczne. Umiarkowanie hamuje aktywność COX-1 i -2 (IC50 = odpowiednio 19,8 µM i 83,9 µM), indukuje apoptozę w komórkach HL60 (IC50 = 70 µM), zapobiega zmianom przednowotworowym wywołanym przez DMBA (ED50 = 4,8 µM) i obniża poziom glukozy w osoczu u szczurów z cukrzycą indukowaną streptozotocyną, porównywalnie do metforminy.
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 19,8 µM, 83,9 µM odpowiednio przeciwko aktywności COX-1 i -2; 70 µM dla indukowania apoptozy w komórkach HL60; ED50 = 4,8 µM dla zapobiegania zmianom przednowotworowym wywołanym przez DMBA
Główny cel
Aktywność COX-1 i COX-2
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji podzielić na porcje i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Roberti, M., et al. 2003. J. Med. Chem.46, 3546.
Rimando, A.M., et al. 2002. J. Agric. Food Chem.50, 3453.
Manickam, M., et al. 1997. J. Nat. Prod.60, 609.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Rakotwórczy / Teratogenny (D)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P1499527948645900
description
A cell-permeable methoxylated analog of Resveratrol that displays antioxidant, antiproliferative, and hypoglycemic properties.
description
≥97% (HPLC), solid
description
A cell-permeable, substrate competitive and reversible plant metabolite that inhibits the activity of rat liver protein kinase A catalytic subunit (IC50 = 3 µM), PKC (IC50 = 8 µM), MLCK (IC50 = 12 µM).
description
A novel diterpene triepoxide isolated from the Chinese herb Tripterygium wilfordii that acts as a potent immunosuppressant and anti-inflammatory agent.
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
crystalline solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)