Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 918,00 zł |
Informacje o tej pozycji
918,00 zł
Nazwa produktu
L-Proline β-naphthylamide hydrochloride, ≥99%
Quality Level
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.O=C(Nc1ccc2ccccc2c1)[C@@H]3CCCN3
InChI
1S/C15H16N2O.ClH/c18-15(14-6-3-9-16-14)17-13-8-7-11-4-1-2-5-12(11)10-13;/h1-2,4-5,7-8,10,14,16H,3,6,9H2,(H,17,18);1H/t14-;/m0./s1
InChI key
UKXYCTFKKXKIPY-UQKRIMTDSA-N
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable |
| assay ≥99% | assay - | assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| color white to off-white | color white | color white to yellow | color white to off-white |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P1380-100MG | 04061832417837 |
| P1380-1G | 04061834354635 |