Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 886,00 zł | |
| 2 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
886,00 zł
Nazwa produktu
L-Proline p-nitroanilide trifluoroacetate salt, prolyl aminopeptidase substrate
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.[O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)[C@@H]2CCCN2)cc1
InChI
1S/C11H13N3O3.C2HF3O2/c15-11(10-2-1-7-12-10)13-8-3-5-9(6-4-8)14(16)17;3-2(4,5)1(6)7/h3-6,10,12H,1-2,7H2,(H,13,15);(H,6,7)/t10-;/m0./s1
InChI key
KYRVEVYREUUAKH-PPHPATTJSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder, solid | form powder | form powder |
| assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) |
| technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) ligand binding assay: suitable |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| color white to yellow | color white | color - | color white to faint yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P5267-1G | 04061834377221 |
| P5267-2G | 04061834377320 |