Przejdź do
P102
R(+)-3-(3-Hydroxyphenyl)-N-propylpiperidine hydrochloride
solid
Synonim(y):
R(+)-3-PPP hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
436,00 zł
370,60 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
944,00 zł
802,40 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H21NO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.78
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
370,60 zł
Cena katalogowa436,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: 150 mg/mL, ethanol: slightly soluble
SMILES string
Cl.CCCN1CCC[C@@H](C1)c2cccc(O)c2
InChI
1S/C14H21NO.ClH/c1-2-8-15-9-4-6-13(11-15)12-5-3-7-14(16)10-12;/h3,5,7,10,13,16H,2,4,6,8-9,11H2,1H3;1H/t13-;/m0./s1
InChI key
NRHUDETYKUBQJT-ZOWNYOTGSA-N
Gene Information
human ... DRD2(1813)
Biochem/physiol Actions
D2 dopamine receptor agonist. Also functions as σ1 receptor antagonist with essentially no affinity for the phencylidine site on the NMDA receptor.
Preparation Note
Solutions should be freshly prepared.
Legal Information
Sold with the permission of Astra Pharmaceutical Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
54880D054H130
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: 150 mg/mL, ethanol: slightly soluble
solubility
H2O: 50 mg/mL, slightly hazy, faintly yellow
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
H2O: soluble
color
white
color
-
color
white
color
white
Gene Information
human ... DRD2(1813)
Gene Information
-
Gene Information
human ... DRD1(1812)
Gene Information
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P102-25MG04061832092508
P102-100MG04061832083551