Przejdź do
54880
3-Hydroxybenzylhydrazine dihydrochloride
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
α-Hydrazino-m-cresol dihydrochloride, 3-(Hydrazinomethyl)phenol dihydrochloride, NSD-1015
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
875,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H4CH2NHNH2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.09
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
279-659-3
Beilstein/REAXYS Number:
9282965
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
solid
875,50 zł
Cena katalogowa1030,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
mp
137-140 °C, 138-140 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, slightly hazy, faintly yellow
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NNCc1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H10N2O.2ClH/c8-9-5-6-2-1-3-7(10)4-6;;/h1-4,9-10H,5,8H2;2*1H
InChI key
ONOJPUDFIOEGCX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of L-aromatic amino acid decarboxylase; crosses blood brain barrier.
Inhibitor of L-aromatic amino acid decarboxylase; crosses blood brain barrier. Also inhibits GABA aminotransferase, as well as other pyridoxal-phosphate-requiring enzymes, by forming the 3-hydroxybenzylhydrazone of that cofactor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H139B4563SML0635
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: 50 mg/mL, slightly hazy, faintly yellow
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
deionized water: 8 mg/mL
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
mp
137-140 °C
mp
-
mp
-
mp
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
54880-5G-F04061833021781
54880-1G-F04061832574912