Przejdź do
P0778
Pindolol
≥98% (TLC), β1-adrenoceptor antagonist, powder
Synonim(y):
1-(1H-Indol-4-yloxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol, 1-(1H-Indol-4-yloxy)-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
373,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
548,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H20N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.32
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
236-867-9
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
373,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Pindolol, ≥98% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
167-171 °C (lit.)
solubility
0.1 M NaOH: 0.2 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.2 mg/mL, 0.1 M HCl: 20 mg/mL, acetic acid: 50 mg/mL, H2O: insoluble
originator
Novartis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)NCC(O)COc1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C14H20N2O2/c1-10(2)16-8-11(17)9-18-14-5-3-4-13-12(14)6-7-15-13/h3-7,10-11,15-17H,8-9H2,1-2H3
InChI key
JZQKKSLKJUAGIC-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Pindolol has been used in intestinal transport and metabolism assays and cassette mix preparation.
Biochem/physiol Actions
β1-adrenoceptor antagonist; putative 5-HT1A serotonin receptor agonist; vasodilator.
β1-adrenoceptor antagonist; putative 5-HT1A serotonin receptor agonist; vasodilator. Pindolol is a non-cardioselective beta-adrenergic blocking agent. It possesses intrinsic sympathomimetic activity.
Features and Benefits
Shelf-life of the powder is at least five years.
This compound is a featured product for ADME Tox and Neuroscience research. Discover more featured ADME Tox and Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the β-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P8688SML1913P0884
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
0.1 M NaOH: 0.2 mg/mL, 0.1 M HCl: 20 mg/mL, H2O: insoluble, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.2 mg/mL, acetic acid: 50 mg/mL
solubility
ethanol: 10 mg/mL, DMSO: <14.5 mg/mL, H2O: 50 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 8.0 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
ethanol: 10 mg/mL, DMSO: <14.5 mg/mL, H2O: 50 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 8.0 mg/mL
color
white to off-white
color
-
color
white to beige
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pindolol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P0778-1G04061825982601
P0778-250MG04061832083520