Przejdź do
P0884
(±)-Propranolol hydrochloride
≥99% (TLC), powder, β-adrenoceptor antagonist
Synonim(y):
(±)-1-Isopropylamino-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol hydrochloride, DL-Propranolol hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
203,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
668,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2760,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7000,00 zł
5950,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H21NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.80
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
206-268-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4164259
Assay:
≥99% (TLC)
Form:
powder
203,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(±)-Propranolol hydrochloride, ≥99% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
color
white
solubility
ethanol: 10 mg/mL, DMSO: <14.5 mg/mL, H2O: 50 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 8.0 mg/mL
originator
AstraZeneca
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(C)NCC(O)COc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H
InChI key
ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N
General description
dissolve with heat. Aqueous solutions are most stable at pH 3.0 and decompose rapidly at basic pH. Decomposition is accompanied by discoloration of the solution.
Propranolol hydrochloride is easily soluble in ethanol and water.
Application
(±)-Propranolol hydrochloride has been used:
  • to determine whether autonomic nervous system mediated the promotive effect on skin microcirculation in rat
  • as a non-selective β- receptor blocker to reduce the arrhythmogenic events
  • to study its effect on oxygen-induced retinopathy in mice
Biochem/physiol Actions
Propranolol hydrochloride is a β-adrenoceptor antagonist. Its action at β2 receptor results in bronchoconstriction. Due to its lipophilic nature, propranolol can penetrate to the central nervous system and has a negative effect. It serves as a 5-HT1/5-HT2 serotonin receptor antagonist. Propranolol hydrochloride is useful as an antihypertensive drug, cardiac depressant and also in the treatment of angina pectoris. It decreases the effect of stress and exercise on heart by reducing the rate of contraction and conduction of impulse. It is known to competitively block the action of catecholamines.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the β-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by AstraZeneca. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Disclaimer
Shelf-life of the solid is at least four years if stored protected from the uptake of moisture.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1308P-0551576005
Propranolol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1576005
Propranolol
assay
≥99% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
liquid
form
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
ethanol: 10 mg/mL, H2O: 50 mg/mL, DMSO: <14.5 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 8.0 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
originator
AstraZeneca
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (±)-Propranolol hydrochloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Is this compound considered to be of pharmaceutical grade for use in animals?
    1 answer
    1. This product is intended for research use only. Unfortunately, a pharmaceutical grade (±)-Propranolol hydrochloride product is not offered. Unless otherwise stated this product is not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
      Helpful?
  2. Bonjour, est-il possible de congeler une solution 10 mM de ce produit (P0884) en HBSS sans perte de ses propriétés moleculaires? Merci
    1 answer
    1. Storing the solution at physiologic pH is not recommended, In aqueous solutions, propranolol decomposes with oxidation of the isopropylamine side-chain, accompanied by a reduction in pH and discoloration of the solution. Solutions of propranolol are most stable at pH 3. Propranolol decomposes rapidly in alkaline
      solutions. Please see the link below to review a publication regarding the stability of this compound in solution:
      https://academic.oup.com/ajhp/article-abstract/44/2/360/5196302?redirectedFrom=PDF
      Helpful?
  3. Could you please provide the solubility of product # P0884?
    1 answer
    1. The chemical is soluble in water, ethanol, and DMSO. It is also soluble in (2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin, making it compatible with in vitro and in vivo research. It is recommended to use C0926 in powder form or H5784 - (2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin solution.
      Helpful?
  4. What is the solution stability of the product P0884?
    1 answer
    1. The solution stability of propranolol is as follows: In aqueous solutions, propranolol decomposes with oxidation of the isopropylamine side-chain, leading to a reduction in pH and discoloration of the solution. Solutions of propranolol are most stable at pH 3. According to Martindale references, propranolol decomposes rapidly in alkaline solutions.
      Helpful?
  5. Is this compound a racemic mixture of the R and S enantiomers?
    1 answer
    1. P0884 is a racemic mix of the D & L enantiomers of Propranolol hydrochloride.