Przejdź do
SML1773
TYFAVLM trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
P7, Thr-Tyr-Phe-Ala-Val-Leu-Met trifluoroacetate salt, synthetic P7 peptide agonist trifluoroacetate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
966,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H61N7O10S · xC2HF3O2
Masa cząsteczkowa:
844.03 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
Storage condition:
protect from light
966,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized powder
storage condition
protect from light
color
white
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Potent and selective agonist of GPR56
TYFAVLM/P7, a synthetic peptides comprising adhesion GPR56 β-strand-13 stalk, is a potent and selective agonist of GPR56. TYFAVLM activates GPR56 in cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T7830W3020SML1370
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
wet ice
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)