Przejdź do
P0077
Prostratin
≥98% (HPLC), PKC activator, powder
Synonim(y):
12-Deoxyphorbol-13-acetate, CCRIS 6292, NSC 623310
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
602,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H30O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
390.47
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
602,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Prostratin, ≥98% (HPLC)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H]1C[C@]2(OC(C)=O)[C@H]([C@@H]3C=C(CO)C[C@@]4(O)[C@@H](C=C(C)C4=O)[C@@]13O)C2(C)C
InChI
1S/C22H30O6/c1-11-6-16-20(26,18(11)25)9-14(10-23)7-15-17-19(4,5)21(17,28-13(3)24)8-12(2)22(15,16)27/h6-7,12,15-17,23,26-27H,8-10H2,1-5H3/t12-,15+,16-,17-,20-,21+,22-/m1/s1
InChI key
BOJKFRKNLSCGHY-HXGSDTCMSA-N
Application
Prostratin has been used to reverse the latency of human immunodeficiency virus-1 (HIV-1) and to quantify the transcriptional activation of the long terminal repeat (LTR) in latently HIV-1-infected Jurkat (J-Lat) cell lines.
Biochem/physiol Actions
Prostratin, an unusual non-tumorigenic phorbol ester, is an activator of protein kinase C (PKC) and also an activator of nuclear factor KB (NF-KB) mediated through activation of the IKKs (IKB kinases).
Prostratin, an unusual non-tumorigenic phorbol ester, is an activator of protein kinase C (PKC) and also an activator of nuclear factor KB (NF-KB) mediated through activation of the IKKs (IKB kinases). Prostratin exhibits potent in vitro activity by inducing HIV expression in latently infected cell lines and primary cells, thus antagonizing HIV latency. Activation of PKC and NF-kB has been proposed as the mechanism of action. Prostratin also inhibits HIV entry into target cells by down-regulating CD4 and CXCR4 receptors.
Features and Benefits
This compound is featured on the PKC page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1897P8014O9890
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
solubility
DMSO: >10 mg/mL
color
white
color
, yellow to light brown
color
white
color
white to off-white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Protein kinase C (PKC) is an AGC kinase that phosphorylates serine and threonine residues in many target proteins.
L Yu et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 19(3-4), 239-244 (2011-10-11)
Chinese jujube (also known as Chinese date) is the fruit of Ziziphus jujuba Mill. (Rhamnaceae). As a famous folk medicine, it is used as antidote in traditional Chinese formula, Shi Zao Decoction, to relieve the drastic inflammatory irritant nature of
Roberto A Barrero et al.
BMC genomics, 12, 600-600 (2011-12-14)
Euphorbia fischeriana is an important medicinal plant found in Northeast China. The plant roots contain many medicinal compounds including 12-deoxyphorbol-13-acetate, commonly known as prostratin that is a phorbol ester from the tigliane diterpene series. Prostratin is a protein kinase C
Brian A DeChristopher et al.
Nature chemistry, 4(9), 705-710 (2012-08-24)
Bryostatin is a unique lead in the development of potentially transformative therapies for cancer, Alzheimer's disease and the eradication of HIV/AIDS. However, the clinical use of bryostatin has been hampered by its limited supply, difficulties in accessing clinically relevant derivatives
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P0077-1MG04061826703557
P0077-5MG04061833220085