Merck
SML1897
Sigma-Aldrich
NSC73306
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(1,2-Dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)-N-(4-methoxyphenyl)hydrazinecarbothioamide, NSC 671054, NSC 73304
Wybierz wielkość
5 MG
386,00 zł
386,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
386,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14N4O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.37
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
386,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
, yellow to light brown
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
S=C(N\N=C2\c3c(c(cc(c3)Cl)Cl)NC\2=O)Nc1ccc(cc1)OC
InChI
1S/C16H12Cl2N4O2S/c1-24-10-4-2-9(3-5-10)19-16(25)22-21-14-11-6-8(17)7-12(18)13(11)20-15(14)23/h2-7H,1H3,(H2,19,22,25)(H,20,21,23)
Klucz InChI
HPXWWBMVIMFLLU-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
NSC73306, tiosemikarbazon, jest penetrującym komórki, cytotoksycznym środkiem, który wykazuje większą toksyczność wobec komórek wyrażających funkcjonalną P-gp (glikoproteinę P) niż wobec innych komórek.
NSC73306, tiosemikarbazon, jest penetrującym komórki, cytotoksycznym środkiem, który wykazuje większą toksyczność wobec komórek wyrażających funkcjonalną P-gp (glikoproteinę P) niż wobec innych komórek. Niezależnie od różnic w tle linii komórkowej, NSC73306 konsekwentnie wykazywał toksyczność selektywną wobec MDR wzmocnioną przez Pgp. Wydaje się, że NSC73306 jest transportowany do komórki przez transporter miedzi 1 (CTR1, SLC31A1). Nie jest inhibitorem P-gp.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Joseph A Ludwig et al.
Cancer research, 66(9), 4808-4815 (2006-05-03)
ATP-binding cassette (ABC) proteins include the best known mediators of resistance to anticancer drugs. In particular, ABCB1 [MDR1/P-glycoprotein (P-gp)] extrudes many types of drugs from cancer cells, thereby conferring resistance to those agents. Attempts to overcome P-gp-mediated drug resistance using
King Leung Fung et al.
Molecular pharmaceutics, 11(8), 2692-2702 (2014-05-08)
Acquired drug resistance in cancer continues to be a challenge in cancer therapy, in part due to overexpression of the drug efflux transporter P-glycoprotein (P-gp, MDR1, ABCB1). NSC73306 is a thiosemicarbazone compound that displays greater toxicity against cells expressing functional
Felipe S Pessoto et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2015, 394367-394367 (2015-06-16)
A series of thiosemicarbazone (TSC) p-substituted acetophenone derivatives were synthesized and chemically characterized. The p-substituents appended to the phenyl group of the TSC structures were hydrogen, fluor, chlorine, methyl, and nitro, producing compounds named TSC-H, TSC-F, TSC-Cl, TSC-Me, and TSC-NO2