Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2280,00 zł
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Quality Level
product line
PRECISIO® Kinase
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
65-89 nmol/min·mg
mol wt
~76 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... RPS6KB1(6198)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) |
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution | form aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution |
| Gene Information human ... RPS6KB1(6198) | Gene Information human ... FLT3(2322) | Gene Information human ... RPS6KB1(6198) | Gene Information human ... RPS6KA6(27330) |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P0066-10UG | 04061837756467 |