Kluczowe dokumenty
F6432
Sigma-Aldrich
FLT3 (571-993), active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
CD135, FLK2, STK1
Wybierz wielkość
10 μG
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 μG
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Poziom jakości
linia produktu
PRECISIO® Kinase
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
60-81 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~73 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... FLT3(2322)
Opis ogólny
FLT3 (fms-related tyrosine kinase 3) jest receptorem kinazy tyrozynowej, a gen jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 13q12. Kodowane białko składa się z 993 aminokwasów i składa się z pięciu domen podobnych do immunoglobulin (Ig) w regionie egzoplazmatycznym. Składa się ono również z regionu transbłonowego, domeny błonowej i dwóch domen kinazy tyrozynowej w domenie wewnątrzkomórkowej. Domeny kinazy tyrozynowej są połączone przez domenę wstawiania kinazy.[1]
Działania biochem./fizjol.
FLT3 (kinaza tyrozynowa 3 związana z fms), po interakcji ze swoim ligandem, ulega zmianom konformacyjnym, tworząc homodimery. Skutkuje to fosforylacją i aktywacją dalszych szlaków sygnałowych, w tym kinazy fosfatydyloinozytolu 3 (PI3K/AKT), kinazy białkowej aktywowanej mitogenami/kinazy regulowanej sygnałem zewnątrzkomórkowym (MAPK/ERK) oraz szlaków transduktora sygnału i aktywatora transkrypcji 5 (STAT5).[2] Mutacja wewnętrznej tandemowej duplikacji (ITD) lub mutacja punktowa odpowiednio w regionie kodującym domenę błonową lub w domenie pętli aktywacyjnej tego genu prowadzi do jego konstytutywnego działania. Mutacja FLT3/ITD jest związana z późniejszymi etapami patogenezy ostrej białaczki szpikowej (AML). Pacjenci ci mają złe rokowanie.[1]
Postać fizyczna
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, with 150 mM NaCl, 0.25 mM DTT, 0.1 mM EGTA, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, and 25% glycerol.
Informacje prawne
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D Gary Gilliland et al.
Current opinion in hematology, 9(4), 274-281 (2002-06-04)
FLT3 is the most frequently mutated gene in cases of acute myelogenous leukemia (AML). About 30 to 35% of patients have either internal tandem duplications (ITDs) in the juxtamembrane domain or mutations in the activating loop of FLT3. FLT3 mutations
J L Christensen et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 98(25), 14541-14546 (2001-11-29)
Clonogenic multipotent mouse hematopoietic stem cells (HSCs) and progenitor cells are contained within the c-kit(+) (K) lineage(-/lo) (L) Sca-1(+) (S) population of hematopoietic cells; long-term (LT) and short-term (ST) HSCs are Thy-1.1(lo). c-kit is a member of the receptor tyrosine
Alexa S Green et al.
Science advances, 1(8), e1500221-e1500221 (2015-11-26)
Fms-like tyrosine kinase 3 internal tandem duplication (FLT3-ITD) is frequently detected in acute myeloid leukemia (AML) patients and is associated with a dismal long-term prognosis. FLT3 tyrosine kinase inhibitors provide short-term disease control, but relapse invariably occurs within months. Pim
D L Stirewalt et al.
Blood cancer journal, 4, e208-e208 (2014-05-03)
Patients with high FLT3 internal tandem duplication allelic ratios (FLT3/ITD-ARs) have a poor prognosis. Single-nucleotide polymorphism/comparative genomic hybridization, single-cell PCR and colony-forming assays were used to evaluate genotypic evolution of high FLT3/ITD-ARs in 85 acute myeloid leukemia (AML) patients. Microarrays
Yesid Alvarado et al.
Cancer, 120(14), 2142-2149 (2014-04-17)
FLT3-internal tandem duplication (ITD) mutations are found in approximately 30% of patients with acute myeloid leukemia (AML). FLT3 inhibitors have shown clinical activity in AML with FLT3-ITD, but responses are usually short-lived. This study examined 69 FLT3-mutated patients with AML