Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 408,00 zł 306,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H23NO4
Masa cząsteczkowa:
269.34
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
306,00 zł
Cena katalogowa408,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
N-(3-Oxodecanoyl)-L-homoserine lactone,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
application(s)
cell analysis
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC(=O)CC(=O)N[C@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C14H23NO4/c1-2-3-4-5-6-7-11(16)10-13(17)15-12-8-9-19-14(12)18/h12H,2-10H2,1H3,(H,15,17)/t12-/m0/s1
InChI key
KYGIKEQVUKTKRR-LBPRGKRZSA-N
General description
N-(3-oxodecanoyl) homoserine-L-lactone (3-oxo-C10 HSL) is among belongs to the group of homoserine lactones that includes N-octanoyl-homoserine lactone (N-C8-HSL), N-(3-oxododecanoyl)homoserine-L-lactone (3-oxo-C12-HSL), N-(3-Oxotetradecanoyl)-L-homoserine lactone (3-oxo-C14-HSL, N-(3-hydroxydecanoyl)-L-homoserine lactone, and N-(3-hydroxyoctanoyl)-L-homoserine lactone.
Application
N-(3-Oxodecanoyl)-L-homoserine lactone (3-Oxo-C10-HSL) may be used to study the signaling involved in the regulation of bacterial quorum sensing.
Biochem/physiol Actions
Acyl homoserine lactone used as an autoinducer of quorum signaling by Pseudomonas putida, Yersinia enterocolitica, and other Gram-negative bacteria.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder or crystals | form powder or crystals |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥96% (HPLC) | assay ≥96% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white | color white | color white to off-white | color white to off-white |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| O9014-10MG | 04061832469102 |
| O9014-100MG | 04061834248774 |