Przejdź do
O9139
N-(3-Oxododecanoyl)-L-homoserine lactone
≥98% (TLC)
Synonim(y):
3-Oxo-C12-HSL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
383,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H27NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.39
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
383,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
N-(3-Oxododecanoyl)-L-homoserine lactone, quorum sensing signaling molecule
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
application(s)
cell analysis
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCC(=O)CC(=O)N[C@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C16H27NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(18)12-15(19)17-14-10-11-21-16(14)20/h14H,2-12H2,1H3,(H,17,19)/t14-/m0/s1
InChI key
PHSRRHGYXQCRPU-AWEZNQCLSA-N
Application
N-(3-Oxododecanoyl)-L-homoserine lactone (3-Oxo-C12-HSL), a member of a family of acyl homoserine lactones, may be used to determine its mechanisms and specificity of action as a signaling molecule involved in the regulation of bacterial quorum sensing.
Biochem/physiol Actions
N-(3-oxododecanoyl)homoserine-L-lactone (3-oxo-C12-HSL) is among a group of homoserine lactones that includes: N-octanoyl-homoserine lactone (N-C8-HSL), N-(3-oxodecanoyl) homoserine-L-lactone (3-oxo-C10 HSL), N-(3-Oxotetradecanoyl)-L-homoserine lactone (3-oxo-C14-HSL, N-(3-hydroxydecanoyl)-L-homoserine lactone, and N-(3-hydroxyoctanoyl)-L-homoserine lactone involved in the processes of bacterial quorum sensing. These N-acyl-homoserine lactones are used to study the processes and mechanisms of bacterial quorum sensing.
Acyl homoserine lactone that is an autoinducer of quorum sensing by Pseudomonas aeruginosa. Degraded by paraoxonase (PON) family members.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
O9014O926444558
description
quorum sensing signaling molecule
description
-
description
-
description
≥96% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥96% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
color
white
color
white
color
white
color
white to off-white
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. The product has a purity of >98%, but are these impurities salts or other homoserine lactone molecules with a different length in acyl chain?
    1 answer
    1. The specific nature of the impurities in this product has not been identified.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?