Przejdź do
44558
N-Octanoyl-L-homoserine lactone
≥96% (HPLC)
Synonim(y):
N-[(3S)-Tetrahydro-2-oxo-3-furanyl]octanamide, C8-HSL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
750,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3360,00 zł
2520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H21NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.30
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8148282
750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
N-Octanoyl-L-homoserine lactone, ≥96% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D -28±3°, c = 0.2 in methanol
color
white to off-white
suitability
conforms to structure for Proton NMR spectrum
application(s)
detection
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1OCC[C@@H]1NC(CCCCCCC)=O
InChI
1S/C12H21NO3/c1-2-3-4-5-6-7-11(14)13-10-8-9-16-12(10)15/h10H,2-9H2,1H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1
InChI key
JKEJEOJPJVRHMQ-JTQLQIEISA-N
Biochem/physiol Actions
N-Octanoyl-L-homoserine lactone is a member of N-acyl-homoserine lactone family. N-Acylhomoserine lactones (AHL) regulate gene expression in gram-negative bacteria, such as Echerichia and Salmonella, and are involved in quorum sensing, colonization, chemical defense and cell to cell communication among bacteria; for reviews see.[1][2][3][4][5] AHLs are released as oligopeptides in Gram positive bacteria and as quorum signal in Gram negative bacteria. Bacterial intercellular communication has become a target for the development of new anti-virulence drugs,[3] and a research focus for the prevention of biofilm formation.[6][7][8]
Quorum-sensing signal generation
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5108656395O9139
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
optical activity
[α]/D -28±3°, c = 0.2 in methanol
optical activity
[α]/D -29±3°, c = 0.2 in methanol
optical activity
[α]/D -32±3°, c = 0.2 in methanol
optical activity
-
color
white to off-white
color
white
color
white to off-white
color
white
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Octanoyl-L-homoserine lactone
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)