Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 827,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H19N3O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.26
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
221-772-7
MDL number:
827,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
L-Ornithine L-aspartate salt, powder
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCC[C@H](N)C(O)=O.N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.C4H7NO4/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t4-;2-/m00/s1
InChI key
IXUZXIMQZIMPSQ-ZBRNBAAYSA-N
Biochem/physiol Actions
L-Ornithine L-aspartate is a metabolite of arginine degradation by arginase. It has been shown to reduce blood ammonia concentrations by increasing ammoniadetoxification in the muscle and reducing the severity of hepatic encephalopathy in cirrhosis.
Other Notes
Product of arginine degradation by arginase
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥99.0% (AT) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| color white to off-white | color white | color white | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| O7125-25G | 04061834248392 |
| O7125-100G | 04061834248385 |