Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 624,00 zł 530,40 zł |
Informacje o tej pozycji
530,40 zł
Cena katalogowa624,00 złZaoszczędź 15%Nazwa produktu
L-Ornithine monohydrochloride, BioXtra, ≥99%
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
impurities
ammonia- and citrulline-free, essentially free, ≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
color
white
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, faintly yellow
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
Cl.NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
InChI key
GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form - | form powder |
| assay ≥99% | assay ≥99% | assay - | assay ≥99% (TLC) |
| product line BioXtra | product line BioReagent | product line TraceCERT® | product line - |
| cation traces Al: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Ca: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Na: ≤0.005% | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
| impurities ammonia- and citrulline-free, essentially free, ≤0.1% Insoluble matter, ≤0.005% Phosphorus (P) | impurities ammonia and citrulline, essentially free | impurities - | impurities - |
| color white | color - | color - | color white |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Ornithine monohydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?