Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 544,00 zł 408,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2(CH2)3CH(CO2H)(NH2) · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.62
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-956-0
Beilstein/REAXYS Number:
4153338
MDL number:
408,00 zł
Cena katalogowa544,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
~233 °C (dec.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.NCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H
InChI key
GGTYBZJRPHEQDG-UHFFFAOYSA-N
Application
DL-Ornithine monohydrochloride may be used as a starting material in the synthesis of (-)-(1-2H)putrescine dihydrochloride via enzymatic decarboxylation.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥99.0% (AT) | assay ~98% | assay ≥99% | assay ≥99% |
| mp ~233 °C (dec.) | mp 239 °C | mp - | mp - |
| reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| application(s) peptide synthesis | application(s) - | application(s) cell analysis | application(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?