Przejdź do
O6881
Oxypurinol
≥98% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1750,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.11
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
219-570-9
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Solubility:
1 M NaOH: 49.00-51.00 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow (heated NaOH)
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
1 M NaOH: 49.00-51.00 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow (heated NaOH)
SMILES string
O=C1NC(=O)c2cn[nH]c2N1
InChI
1S/C5H4N4O2/c10-4-2-1-6-9-3(2)7-5(11)8-4/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11)
InChI key
HXNFUBHNUDHIGC-UHFFFAOYSA-N
Application
Oxypurinol has been used as a xanthine oxidase inhibitor, to evaluate its effects on hepatocellular carcinoma cell proliferation. It has also been used as a xanthine inhibitor to elucidate its contribution in the induction of hpv16 late gene expression.
Oxypurinol, an allopurinol metabolite, is used as an inhibitor to study the specificity and kinetics of of xanthine oxidase(s). Oxypurinol is also used as an anti-inflammatory agent via inhibition of xanthine oxidase.
Biochem/physiol Actions
Oxypurinol has the ability to stimulate osteoblast differentiation and enhance the formation of bone. It is used to treat gout and hyperuricemia. Oxypurinol is considered as a strong antioxidant. It can prevent the actions of xanthine oxidase (XO) in osteoblasts.
An allopurinol metabolite.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T7750O2875G6779
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥98%
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
1 M NaOH: 49.00-51.00 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow (heated NaOH)
solubility
1 M NaOH: 5 mg/mL, clear to very slightly hazy, 1 M NaOH: 50 mg/mL, colorless to faintly yellow
solubility
1 M NaOH: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
1 M NaOH: 0.1 M, clear, colorless to faintly yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxypurinol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)