Przejdź do
G6779
Guanine
BioUltra
Synonim(y):
2-Amino-1,7-dihydro-6H-purin-6-one, 2-Amino-6-hydroxypurine, 2-Aminohypoxanthine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5N5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.13
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-799-8
Beilstein/REAXYS Number:
9680
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
1 M NaOH: 0.1 M, clear, colorless to faintly yellow
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
biological source
synthetic (organic)
product line
BioUltra
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
mp
>300 °C (lit.)
solubility
1 M NaOH: 0.1 M, clear, colorless to faintly yellow
cation traces
Al: ≤0.02%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.005%, Na: ≤0.1%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.002%
SMILES string
NC1=Nc2[nH]cnc2C(=O)N1
InChI
1S/C5H5N5O/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
InChI key
UYTPUPDQBNUYGX-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E4267A4660G11950
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98%
assay
~98%
assay
98%
solubility
1 M NaOH: 0.1 M, clear, colorless to faintly yellow
solubility
1 M NaOH: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
hydrochloric acid: soluble 5 M, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow-green
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
mp
≥300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wieneke A Buikhuisen et al.
The Lancet. Oncology, 14(6), 543-551 (2013-04-16)
Standard chemotherapy does not lead to long-term survival in patients with malignant pleural mesothelioma. Malignant pleural mesothelioma is strongly dependent on vasculature with high vessel counts and high concentrations of serum vascular growth factors. Thalidomide has shown antiangiogenic activity, and
Zac Chatterton et al.
Clinical chemistry, 60(7), 995-1003 (2014-05-16)
DNA methylation biomarkers capable of diagnosis and subtyping have been found for many cancers. Fifteen such markers have previously been identified for pediatric acute lymphoblastic leukemia (ALL). Validation of these markers is necessary to assess their clinical utility for molecular
Brandon C McKinney et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 40(11), 2604-2613 (2015-04-17)
Expression of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and somatostatin (SST) mRNAs in the brain decreases progressively and robustly with age, and lower BDNF and SST expression in the brain has been observed in many brain disorders. BDNF is known to regulate
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
G6779-5G04061835545254
G6779-25G04061833641989