Przejdź do
O2875
Orotic acid potassium salt
≥98%
Synonim(y):
6-Carboxy-2,4-dihydroxypyrimidine, Uracil-6-carboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
396,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H3N2O4K
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.19
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
246-341-0
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
Solubility:
1 M NaOH: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
396,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
1 M NaOH: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
SMILES string
[K+].[O-]C(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H4N2O4.K/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3;/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11);/q;+1/p-1
InChI key
DHBUISJCVRMTAZ-UHFFFAOYSA-M
Application
Orotic acid (OA) is an intermediate in de novo pyrimidine biosynthesis that may be used to study the specificity and kinetics of orotate phosphoribosyltransferase (OPRT) which catalyzes the reversible phosphoribosyl transfer from 5′-phospho-α-d-ribose 1′-diphosphate (PRPP) to orotic acid (OA), forming pyrophosphate and orotidine 5′-monophosphate (OMP). Orotic acid is used as a starting material for the potential commercial bioproduction of uridine 5′-monophosphate (UMP) by microbes such as Corynebacterium ammoniagenes (ATCC 6872) or Saccharomyces cerevisiae. OA may be used to study the AMPK/SREBP-1 dependent cell signaling pathway and transcription regulation mechanisms that induce hepatic lipogenesis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
O2750C9375A1757
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥98%
assay
≥98% (titration)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98%
solubility
1 M NaOH: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow-green
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)