Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 790,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1870,00 zł 1402,50 zł | |
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
790,00 zł
biological source
synthetic
Quality Segment
description
non-ionic
assay
≥98.0% (GC)
form
crystalline
optical activity
[α]25/D -51 to -49 °, c = 1% (w/v) in ethanol
mol wt
308.43 g/mol
CMC
9 mM (20-25°C)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCS[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H28O5S/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)19-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
InChI key
CGVLVOOFCGWBCS-RGDJUOJXSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic | biological source - | biological source - | biological source - |
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98% (GC) | assay ≥98% (GC) | assay ≥99% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| form crystalline | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt 308.43 g/mol | mol wt micellar avg mol wt 25,000 | mol wt micellar avg mol wt 25,000 | mol wt 294.41 g/mol |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octyl β-D-1-thioglucopyranoside
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| O6004-10G | 04061834248170 |
| O6004-5G | 04061834248194 |
| O6004-1G | 04061834248187 |