Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 207,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 234,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 419,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 722,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3270,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6030,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 14 610,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 50 650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
207,00 zł
description
non-ionic
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 25,000
aggregation number
84
CMC
20-25 mM (20-25°C)
transition temp
cloud point >100 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
InChI key
HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
Application
- In varying concentrations to wash Sepharose beads to study the interaction of Albumin-shFcRn in the presence of Octyl β-D-glucopyranoside
- As a lysis and solubilization solution for bacterial lipoprotein preparation
- To solubilize the recombinant 47 kDa antigen from E. coli cell
- As a component of lysis buffer for determination of protein content by BCA assay
- In deglycolysation process
- As a component of lysis buffer to prepare mitochondrial extracts
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (GC) | assay ≥98% (GC) | assay ≥98% (HPLC) | assay >99% (contains <0.2% alpha isomer, TLC) |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| aggregation number 84 | aggregation number 84 | aggregation number 84 | aggregation number - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. −20°C |
| CMC 20-25 mM (20-25°C) | CMC 20-25 mM (20-25°C) | CMC 20 - 25 mM | CMC - |
| description non-ionic | description non-ionic | description - | description n-octyl-β-D-glucopyranoside |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octyl β-D-glucopyranoside
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?