Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H26O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.41
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6057483
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
non-ionic
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
powder
mol wt
294.41 g/mol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
color
white
CMC
30
mp
98 °C ((208 °F ))
solubility
methanol: 100 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCS[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C13H26O5S/c1-2-3-4-5-6-7-19-13-12(17)11(16)10(15)9(8-14)18-13/h9-17H,2-8H2,1H3/t9-,10-,11+,12-,13+/m1/s1
InChI key
HPEGNLMTTNTJSP-LBELIVKGSA-N
Application
Useful non-ionic detergent for solubilization and reconstitution of membrane proteins.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?