Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 308,00 zł | |
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 403,00 zł | |
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 534,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CO2C6H4NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.15
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
212-593-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
515874
308,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
4-Nitrophenyl acetate, esterase substrate
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder or crystals
mp
75-77 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-6(10)13-8-4-2-7(3-5-8)9(11)12/h2-5H,1H3
InChI key
QAUUDNIGJSLPSX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PON1(5444)
General description
Chromogenic esterase substrate.
Application
4-Nitrophenyl acetate has been used:
- to evaluate esterase activity in human embryonic kidney cell line[1]
- in carbonic anhydrase inhibition assay
- to study its conversion to p-nitrophenol (p-NP) by the esterase activity of bovine serum albumin
- as a substrate to determine carboxylesterase (CES) activity in mouse liver cells[2]
- to study the advantages of bioconjugation of cross-linked enzyme aggregates (CLEAs) and magnetic iron oxide nanoparticles (MIONPs) in magnetic CLEAs matrix
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥90% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder or crystals | form liquid | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Gene Information human ... PON1(5444) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| mp 75-77 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Nitrophenyl acetate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| N8130-100G | 04061834118381 |
| N8130-5G | 04061834118411 |
| N8130-25G | 04061834118404 |
| N8130-10G | 04061834118398 |