Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1450,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2800,00 zł | |
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5080,00 zł 4318,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.23
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
1450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
4-Nitrophenyl valerate, liquid
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
liquid
color
faintly yellow to dark yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C11H13NO4/c1-2-3-4-11(13)16-10-7-5-9(6-8-10)12(14)15/h5-8H,2-4H2,1H3
InChI key
RJQXEHRFVKJLJO-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
4-Nitrophenyl valerate acts as a model substrate for carboxylesterase and butyrylcholinesterase.[3]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥90.0% (GC) | assay ≥90% (TLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form liquid | form powder or crystals | form liquid | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| color faintly yellow to dark yellow | color - | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| N4377-1G | 04061834116547 |
| N4377-5G | 04061835516179 |
| N4377-10G | 04061835516162 |