Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1660,00 zł
Quality Segment
assay
≥90% (TLC)
form
powder
solubility
chloroform: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C24H39NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-24(26)29-23-20-18-22(19-21-23)25(27)28/h18-21H,2-17H2,1H3
InChI key
HAIZAZONHOVLEK-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lipase substrate | description lipase substrate | description ≥95.0% (HPLC) | description ≥98.0% (GC) |
| assay ≥90% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (GC) |
| solubility chloroform: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow | solubility chloroform: soluble 100 mg/mL, colorless to faintly yellow | solubility chloroform: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to dark yellow | solubility chloroform: 1 g/10 mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?